Learn More
Corning™ Tampons de culture cellulaire : solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco 1X
BIOPHARMA
Code produit. 15303581
Click to view available options
Quantité:
6 × 500 ml
6 × 1000 ml
Forme physique:
Liquide
Comprend:
Calcium et magnésium
Sans calcium, sans magnésium
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15303581
Marque: Corning™ 21031CV
Avec faible teneur en endotoxines
La solution saline dans un tampon de phosphate (DPBS) Dulbecco est une solution tampon qui peut être utilisée pour maintenir les milieux de culture cellulaire dans un pH physiologique compris entre 7,0 et 7,6. Elle peut être utilisée comme liquide d’irrigation, de transport ou de dilution, tout en préservant la tonicité et la viabilité des cellules pour une durée limitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sans calcium ni magnésium
Concentration 1X
pH 7,3 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 6 × 500 ml
Formule Chlorure de potassium 0.2 g/L, dihydrogénophosphate de potassium 0.2 g/L, chlorure de sodium 8 g/L, phosphate disodique 1.15 g/L
Comprend Sans calcium, sans magnésium