Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11964061
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964061
10 kg, Tambour en fibres
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Code produit. 11964061
Marque: Thermo Scientific Acros 349670100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68855-54-9
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.988
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Celite™ 545
Forme physique Poudre
Densité 336 g/L (typically)
Couleur Blanc
Quantité 10 kg
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Perte par calcination 0.2% (600°C) (typically)
Granulométrie 38.9 Micron
Conditionnement Tambour en fibres
Perméabilité 4.20 Darcies (typically)
Dioxyde de silicone 91.5%
Poids de la formule 60.08
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463342 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numéro de lotA0457284 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numéro de lotA0453255 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numéro de lotA0423690 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numéro de lotA0401563 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Identifiant produit
  • Celite]TS 545
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals >