Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Celite™ 545 |
Forme physique | Poudre |
Densité | 336 g/L (typically) |
Couleur | Blanc |
Quantité | 2.5 kg |
pH | 10.0 (10% aq. soln., typically) |
Perte par calcination | 0.2% (600°C) (typically) |
Granulométrie | 38.9 Micron |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Perméabilité | 4.20 Darcies (typically) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463342 | Certificat d’analyse | 31/07/2024 | 349675000,349670025,349670100 |
A0457284 | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 349675000,349670025,349670100 |
A0453255 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 349675000,349670025,349670100 |
A0423690 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 349675000,349670025,349670100 |
A0401563 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 349675000,349670025,349670100 |
Sécurité et traitement
- Celite]TS 545
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
38Heures
1Minutes
39Secondes
24Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%