Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
44.62€ - 252.26€
Identifiants chimiques
CAS | 68855-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CNa2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.988 |
Clé InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | Calcinated diatomaceous earth, Diatomite |
CID PubChem | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
Nom IUPAC | disodique ; carbonate |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10461153
|
Thermo Scientific Acros
349675000 |
500 g | Flacon en plastique |
44.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10316691
|
Thermo Scientific Acros
349670025 |
2.5 kg | Récipient en plastique |
147.74€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964061
|
Thermo Scientific Acros
349670100 |
10 kg | Tambour en fibres |
252.26€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adjuvant de filtrationIdentifiants chimiques
68855-54-9 | |
105.988 | |
Calcinated diatomaceous earth, Diatomite | |
CHEBI:29377 | |
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
CNa2O3 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
10340 | |
disodique ; carbonate |
Spécification
Celite™ 545 | |
336 g/L (typically) | |
10.0 (10% aq. soln., typically) | |
0.2% (600°C) (typically) | |
4.20 Darcies (typically) | |
CNa2O3 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; carbonate | |
10340 | |
60.08 |
Poudre | |
Blanc | |
68855-54-9 | |
38.9 Micron | |
91.5% | |
Calcinated diatomaceous earth, Diatomite | |
C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
105.988 | |
CHEBI:29377 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P :
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
- Celite]TS 545