Learn More
CD181 (CXCR1) Monoclonal Antibody (eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen 12-1819-42
197.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16616274
  • 296.00€ / 100 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
CXCR1 is a member of the G-protein-coupled receptor family. This protein is a receptor for interleukin 8 (IL8). It binds to IL8 with high affinity, and transduces the signal through a G-protein activated second messenger system. Knockout studies in mice suggested that this protein inhibits embryonic oligodendrocyte precursor migration in developing spinal cord. This gene, IL8RB, a gene encoding another high affinity IL8 receptor, as well as IL8RBP, a pseudogene of IL8RB, form a gene cluster in a region mapped to chromosome 2q33-q36.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
CD181 (CXCR1) Monoclonal Antibody (eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)), PE, eBioscience™, Invitrogen™ > 100 Tests; PE