Learn More
CD181 (CXCR1) Monoclonal Antibody (eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
156.00€ - 296.00€
Spécification
Antigène CD181 (CXCR1)
Clone eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16606274
Afficher les documents
Invitrogen
12-1819-41
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16616274
Afficher les documents
Invitrogen
12-1819-42
100 Tests
296.00€
100 tests
Description
Description
CXCR1 is a member of the G-protein-coupled receptor family. This protein is a receptor for interleukin 8 (IL8). It binds to IL8 with high affinity, and transduces the signal through a G-protein activated second messenger system. Knockout studies in mice suggested that this protein inhibits embryonic oligodendrocyte precursor migration in developing spinal cord. This gene, IL8RB, a gene encoding another high affinity IL8 receptor, as well as IL8RBP, a pseudogene of IL8RB, form a gene cluster in a region mapped to chromosome 2q33-q36.
Spécification
Spécification
CD181 (CXCR1)
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
3577
IgG2b κ
Affinity chromatography
CXCR1
eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)
Flow Cytometry
PE
Mouse
Human
P25024
CXCR1
Primary
Antibody
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD181 (CXCR1) Monoclonal Antibody (eBio8F1-1-4 (8F1-1-4)), PE, eBioscience™, Invitrogen™