Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant CC-225
Les bains à circulation chauffants avec bain en acier inoxydable permettent de contrôler la température des tâches internes et externes de thermorégulation. Les articles peuvent être directement thermorégulés en les plaçant dans un bain thermostatique ; le contrôle d’applications connectées depuis l’extérieur est également possible.
Marque: HUBER 2060.0001.01
3366.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
CC-225B avec contrôleur “Pilot ONE”- Bain-marie
- Plage de températures : (-30) 25°C à 200°C
- Capacité de chauffage : 1,5 - 2,1 kW
- Pression de pompe max. : 27 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 22 l/min / 0,4 bar
- Volume du bain : 25 L
- Alimentation : 200 à 240 V 1∼ / 2∼ 50 / 60 Hz
- Raccord de pompe en option : M16 x 1 AG
Spécification
Classe de sécurité III/FL (DIN 12876) | |
Bain à circulation chauffant | |
CC-225 B | |
350 mm | |
200/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
25°C à 100°C | |
1,5-2,1 kW | |
±0,02°C | |
425 mm | |
220/240 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15