Learn More
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC26
Pour les applications internes et externes, équipées de cuves de bain fermées. Cuves bien isolées et comprenant un serpentin pour le contre-refroidissement. Un robinet de vidange intégré permet de vider la cuve en toute sécurité et de le nettoyer.
Marque: JULABO™ 9021526.D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conviennent aux applications internes et externes
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
- Isolation thermique de haute qualité de la cuve de bain
Spécification
19 à 26 L | |
Écran TFT de 3,5 | |
Thermostat chauffant | |
Interface RS232 | |
0,1 à 0,6 bar | |
±0,01°C | |
39 x 62 x 48 | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |
8 à 23 L/min | |
Oui | |
2 kW | |
DYNEO&trade ; DD-BC26 | |
de 20°C à 200°C | |
26 x 35 / 20 cm | |
18,7 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Julabo DYNEO
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
JULABO™ Circulateur chauffant DYNEO™ DD-BC26 > Inclut : Interface RS232
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu