Learn More
Kirsch Philipp™ Réfrigérateur pharmaceutique FrosterMed™
Utilisé comme type intégré ou sous-courant.
Marque: Kirsch Philipp™ 10103
Includes: Un tiroir, deux étagères
Description
- Compresseur à ventilation dynamique
- Décharge d’air par le biais de la grille de ventilation à l’avant
- Type sous-courant
- Cadre de porte chauffée
- Cycle de congélation rapide
- Affichage numérique de la température
- Interrupteur à clé
- Mémorisation des températures minimales et maximales
- Dispositif d’avertissement optique et acoustique
- Contact sans potentiel, interface RS 485
- Compresseur à faible bruit
Spécification
Laboratory Freezer | |
-5°C à -25°C | |
13 to 25 kg | |
44 x 42 x 47 cm | |
50/60 Hz | |
170 kg (gross) |
95 L | |
5 réglables | |
Storage of laboratory chemicals | |
2.6kWh/24 hr. | |
160 w |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kirsch Philipp™ Réfrigérateur pharmaceutique FrosterMed™ > Réfrigérateur pharmaceutique FrosterMed
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu