Learn More
Bochem™ Pieds à coulisse numériques
En acier inox. Les calibres d’épaisseur numériques BOCHEM™ sont très précis.
Marque:  Bochem™
Code produit. 10711961
Description
Description
  • Écran LCD à 5 chiffres
  • Précision de +/- 0,03 mm
  • Résolution de 0,01 mm
  • Conversion en mm/pouce
Spécification
Spécification
150 mm
1 de chaque
Nom du produit
Bochem™ Pieds à coulisse numériques > Longueur :150mm