Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat de cathepsine K (fluorogénique)
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
119.60€ - 261.30€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Forme | Pleine |
À utiliser avec (application) | Substrat fluorogénique sensible pour la cathepsine K |
Type de substrat | Substrat Cathepsin |
Poids moléculaire | 578,65 |
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15446189
|
Thermo Scientific Chemicals
J64082.MA |
10mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15456189
|
Thermo Scientific Chemicals
J64082.MB |
25mg |
261.30€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Blanc | |
Substrat fluorogénique sensible pour la cathepsine K | |
578,65 |
Pleine | |
Substrat Cathepsin | |
De -30° à -10°C |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Usage exclusivement réservé à la recherche