Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat de cathepsine K (fluorogénique)
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64082.MB
260.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Blanc | |
Substrat fluorogénique sensible pour la cathepsine K | |
578,65 | |
25mg |
Pleine | |
Substrat Cathepsin | |
De -30° à -10°C |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z26E046 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | J64082.MA,J64082.MB |
X27D062 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | J64082.MA,J64082.MB |
T17E070 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J64082.MA,J64082.MB |
H14Y046 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J64082.MA,J64082.MB |
U13E005 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | J64082.MA,J64082.MB |
Usage exclusivement réservé à la recherche