Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat de cathepsine K (fluorogénique)
Code produit. 15446189
Click to view available options
Quantité de substrat:
10mg
25mg
Conditionnement:
10mg
25mg
Code produit. 15446189
Marque: Thermo Scientific Chemicals J64082.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Forme Pleine
À utiliser avec (application) Substrat fluorogénique sensible pour la cathepsine K
Type de substrat Substrat Cathepsin
Poids moléculaire 578,65
Conditions de stockage De -30° à -10°C
Quantité de substrat 10mg
Usage exclusivement réservé à la recherche