Learn More
Epredia™ Cassettes de tissus à fentes Cassette II
Pour les échantillons de tissus courants, ces cassettes incluent une charnière de couvercle à bord avant avec des couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs différentes
Marque:  Epredia™ B851739LA
Code produit. 16384136
  • 255.28€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fentes
1 000/Carton
Lavande
Oui
Couvercle distinct, charnière avant
Cassettes à fentes
Nom du produit
Epredia™ Cassettes de tissus à fentes Cassette II > Lavande