Learn More
Taylor Wharton™ Liquid Withdrawal Device
Marque:  Taylor Wharton™ D2508C05
Code produit. 11768449
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Dispositif de soutirage
• Pour dewar série LD à partir de 25L (1177-8519, 1178-8519 et 1179-8519)
• Un moyen simple de transférer l'azote liquide contenu dans les récipients
• Débit d'azote liquide: 8L/min à pression 0,5 bar
• Dispositif de soutirage
• Inclus avec tube de soutirage coudé rigide et séparateur de phase. avec tube de soutirage rigide et séparateur de phase
Informations sur la commande
Spéc. du type de produit
Spécification
Spécification
Dispositif de prélèvement liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Taylor Wharton™ Liquid Withdrawal Device > Product Type: Liquid Withdrawal Device