Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5120167
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
10 | |
Inserts de grille | |
Tubes de stockage d'échantillons | |
133 mm | |
9 x 9 |
Carton | |
Stockage des échantillons | |
40 mm | |
133 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
RAT001 DOC TECHNIQUE BOITE
Taille: 18 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton > Arrangement : 9 x 9 ; Hauteur : 40 mm ; Largeur : 133 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu