Learn More
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11334687
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334687
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Code produit. 11334687
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : S.S 75M2/g, Masse volumique apparente 80-120 g/l
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon black
Couleur Noir
Densité 1.8-2.1g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Odeur Odorless
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ04I024 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Numéro de lotU11H057 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Numéro de lotZ22H025 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Numéro de lotE05W039 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Numéro de lotA11X024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number039724.A5,039724.A1,039724.30
Nom du produit
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >