Learn More
Noir de carbone, acétylène, 100 % comprimé, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15406995
Noir de carbone, acétylène, 100 % comprimé, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406995
2 x 500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
2 x 500 g
Code produit. 15406995
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045527.95
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used in optical computing, optical memories, optical signal processing and controlling applications respects, C60 and its derivatives can be widely used in photovoltaic applications, magnetic resonance imaging, anti-HIV drugs, anti-cancer drugs, chemotherapy drugs, cosmetic additives, research and other areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon black
Couleur Noir
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Quantité 2 x 500 g
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT02K026 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
Numéro de lotY20J009 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
Numéro de lotY20J010 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/01/2024 Catalog Number045527.30,045527.95
Numéro de lotU02J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2023 Catalog Number045527.30,045527.95
Numéro de lotY23H004 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2022 Catalog Number045527.30,045527.95
Nom du produit
Noir de carbone, acétylène, 100 % comprimé, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >