Learn More
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344687
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344687
3 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 kg
Code produit. 11344687
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039724.A5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : S.S 75M2/g, Masse volumique apparente 80-120 g/l
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-86-4
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon black
Couleur Noir
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Odeur Odorless
Quantité 3 kg
Forme physique Poudre
Nom du produit
Noir de carbone, acétylène, >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >