Learn More
Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d’ammoniac ainsi que des poudres fines.
Marque: Erlab™ H11074301
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Assure la protection personnelle lors de manipulations de produits chimiques liquides, gazeux et solides.Types de filtres disponibles :
- GF4 AS : Vapeurs organiques
- GF4 BE + : Vapeurs organiques et vapeurs acides
- GF4 F : Vapeurs de formaldéhyde
- GF4 K : Vapeurs d’ammoniac
- GF4 HP : Filtre HEPA HI4 pour poudres
Spécification
K | |
Hotte d’évacuation mobile à filtration sans raccordement | |
Filtre de rechange | |
Pour les vapeurs d’ammoniac |