Learn More
Erlab™ Filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Captair™
Assure la protection personnelle lors de la manipulation des produits chimiques liquides, gazeux et solides. Les filtres pour hotte mobile filtrante sans raccordement Erlab™ Captair™ assurent la filtration des vapeurs organiques, acides, de formaldéhyde et d’ammoniac ainsi que des poudres fines.
Marque:  Erlab™ H01074101
495.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 12.00000kg
Code produit. 15341191
  • 660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Assure la protection personnelle lors de manipulations de produits chimiques liquides, gazeux et solides.
Types de filtres disponibles :
  • GF4 AS : Vapeurs organiques
  • GF4 BE + : Vapeurs organiques et vapeurs acides
  • GF4 F : Vapeurs de formaldéhyde
  • GF4 K : Vapeurs d’ammoniac
  • GF4 HP : Filtre HEPA HI4 pour poudres
Spécification
Spécification
AS
104,6 mm
Filtre de rechange
Pour vapeurs organiques
Toutes les hottes Captair
400 mm
749 mm