Learn More
Thermo Scientific™ Boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Capit-All™
Préservez l’intégrité des échantillons grâce à une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes.
64275.00€ - 114970.00€
Spécification
Type | Capsuleur / décapsuleur |
---|---|
Fréquence | 50/60 Hz |
Nbre par carton | 1 |
Nb par paquet | 1 |
Tension | 110/240 V |
Code produit | Marque | Description | Format de débouchage | À utiliser avec (équipement) | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format de débouchage | À utiliser avec (équipement) | Vitesse | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10472915
|
Thermo Scientific™
4111MAT |
Capsuleur / décapsuleur | 96 canaux | Bouchons vissés Matrix | 10 secondes environ par rack |
67815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11587359
|
Thermo Scientific™
4111MAT-IS |
Capteur/décapsuleur faciles à automatiser | 96 canaux | Bouchons vissés Matrix | Environ 15 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
112160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11922221
|
Thermo Scientific™
4111NUN |
Capsuleur / décapsuleur | 96 canaux | Bouchons à vis Nunc | Environ 10 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
67815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11868163
|
Thermo Scientific™
4111NUN-IS |
Capteur/décapsuleur faciles à automatiser | 96 canaux | Bouchons à vis Nunc | Environ 15 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
114970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11962221
|
Thermo Scientific™
4112NUN |
Capsuleur / décapsuleur | 24 canaux | Tubes de stockage cryogénique à filetage interne Nunc | Environ 10 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
64275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11972221
|
Thermo Scientific™
4113NAL |
Capsuleur / décapsuleur | 24 canaux | Tubes de stockage cryogénique à filetage externe Nalgene | Environ 10 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
64275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11982221
|
Thermo Scientific™
4114NUN |
Capsuleur / décapsuleur | 48 canaux | Bouchons à vis Nunc | Environ 10 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
67815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11992221
|
Thermo Scientific™
4114NUN-IS |
Boucheuse / déboucheuse compatible avec l’automatisation | 48 canaux | Bouchons à vis Nunc | Environ 15 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) |
112160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Préservez l’intégrité des échantillons avec une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes grâce à la boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Capit-All™. Conçus pour une utilisation sur paillasse ou intégrée, les instruments Capit-All bouchent et débouchent avec précision et facilité les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™, de format à 24, 48, et 96 tubes. Tous les instruments bouchent les tubes à un couple de serrage optimal.
Productivité accrue
- Augmentation de la productivité grâce au bouchage et débouchage d’un rack entier en une seule fois en 10 secondes environ
- Retrait et remise en place automatiques des bouchons à vis de tubes de différentes hauteurs – même placés sur le même rack et installés de façon non homogène
- Remplacement complet des méthodes de bouchage et de débouchage manuelles
Protection optimale des échantillons
- Bouchage de tous les tubes d’un rack à un niveau de couple de serrage optimal, préservant l’intégrité des échantillons et évitant la perte d’échantillon durant le stockage
- Fonctions de sécurité garantissant l’orientation correcte des racks lors de leur chargement et le bouchage adéquat des bouchons (ni faux filetage, ni vissage excessif)
- Bac d’égouttage qui empêche la contamination croisée des échantillons pendant l’ajout et le retrait des racks de tubes
- Construction interne garantissant que des débris ne pénètrent pas dans les tubes sans bouchon
Simplicité d’utilisation
- Interface utilisateur simple à quatre boutons qui permet au personnel du laboratoire de tout niveau d’utiliser l’instrument
- Facilement intégré dans les systèmes automatisés
- Facile à entretenir et capable de traiter jusqu’à un million de tubes avant de nécessiter une maintenance préventive
Spécification
Capsuleur / décapsuleur | |
1 | |
110/240 V |
50/60 Hz | |
1 |