Learn More
Thermo Scientific™ Boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Capit-All™
Préservez l’intégrité des échantillons grâce à une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes.
Marque:  Thermo Scientific™ 4111NUN-IS
79040.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11868163
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Préservez l’intégrité des échantillons avec une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes grâce à la boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Capit-All™. Conçus pour une utilisation sur paillasse ou intégrée, les instruments Capit-All bouchent et débouchent avec précision et facilité les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™, de format à 24, 48, et 96 tubes. Tous les instruments bouchent les tubes à un couple de serrage optimal.
Productivité accrue
  • Augmentation de la productivité grâce au bouchage et débouchage d’un portoir entier en une seule fois en 10 secondes environ
  • Retrait et remise en place automatiques des bouchons à vis de tubes de différentes hauteurs – même placés sur le même portoir et installés de façon non homogène.
  • Remplacement complet des méthodes de bouchage et de débouchage manuelles
Protection optimale des échantillons
  • Bouchage de tous les tubes d’un portoir à un niveau de couple de serrage optimal, préservant l’intégrité des échantillons et évitant la perte d’échantillon durant le stockage
  • Fonctions de sécurité garantissant l’orientation correcte des portoirs lors de leur chargement et le bouchage adéquat des bouchons (ni faux filetage, ni vissage excessif)
  • Bac d’égouttage qui empêche la contamination croisée des échantillons pendant l’ajout et le retrait des portoirs de tubes
  • Construction interne garantissant que des débris ne pénètrent pas dans les tubes sans bouchon
Simplicité d’utilisation
  • Interface utilisateur simple à quatre boutons qui permet au personnel du laboratoire de tout niveau d’utiliser l’instrument
  • Facilement intégré dans les systèmes automatisés
  • Facile à entretenir et capable de traiter jusqu’à un million de tubes avant de nécessiter une maintenance préventive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubes à bouchons vissés de type Nunc
50/60 Hz
Capsuleur / décapsuleur
Capteur/décapsuleur faciles à automatiser
110 à 240 V, 50/60 Hz
58,5 kg
1
110/240 V
Bouchons à vis Nunc
Environ 15 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage)
96 canaux
13,4 x 27,6 x 22 po (34 x 70 x 56 cm)
195 lb
1
À distance via RS232 ; Par ordinateur via les pilotes inclus ; Activation manuelle à l’aide de boutons poussoirs