Learn More
Thermo Scientific™ Boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Capit-All™
Préservez l’intégrité des échantillons grâce à une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes.
Marque: Thermo Scientific™ 4111MAT-IS
Description
Préservez l’intégrité des échantillons avec une méthode mains libres, rapide et simple, de bouchage et débouchage des tubes grâce à la boucheuse / déboucheuse pour tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Capit-All™. Conçus pour une utilisation sur paillasse ou intégrée, les instruments Capit-All bouchent et débouchent avec précision et facilité les tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™, de format à 24, 48, et 96 tubes. Tous les instruments bouchent les tubes à un couple de serrage optimal.
Productivité accrue
- Augmentation de la productivité grâce au bouchage et débouchage d’un rack entier en une seule fois en 10 secondes environ
- Retrait et remise en place automatiques des bouchons à vis de tubes de différentes hauteurs – même placés sur le même rack et installés de façon non homogène
- Remplacement complet des méthodes de bouchage et de débouchage manuelles
Protection optimale des échantillons
- Bouchage de tous les tubes d’un rack à un niveau de couple de serrage optimal, préservant l’intégrité des échantillons et évitant la perte d’échantillon durant le stockage
- Fonctions de sécurité garantissant l’orientation correcte des racks lors de leur chargement et le bouchage adéquat des bouchons (ni faux filetage, ni vissage excessif)
- Bac d’égouttage qui empêche la contamination croisée des échantillons pendant l’ajout et le retrait des racks de tubes
- Construction interne garantissant que des débris ne pénètrent pas dans les tubes sans bouchon
Simplicité d’utilisation
- Interface utilisateur simple à quatre boutons qui permet au personnel du laboratoire de tout niveau d’utiliser l’instrument
- Facilement intégré dans les systèmes automatisés
- Facile à entretenir et capable de traiter jusqu’à un million de tubes avant de nécessiter une maintenance préventive
Spécification
Environ 15 secondes par cycle (encapsulage ou décapsulage) | |
50/60 Hz | |
Tubes à bouchons vissés de type Matrix | |
Capteur/décapsuleur faciles à automatiser | |
110 à 240 V, 50/60 Hz | |
58,5 kg | |
1 | |
110/240 V |
Capsuleur / décapsuleur | |
Bouchons vissés Matrix | |
96 canaux | |
13,4 x 27,6 x 22 po (34 x 70 x 56 cm) | |
195 lb | |
1 | |
À distance via RS232 ; Par ordinateur via les pilotes inclus ; Activation manuelle à l’aide de boutons poussoirs |