Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
72.80€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH10N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL 149604
Clé InChI DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10000080
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1880/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10680321
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1880/60
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10030050
Afficher les documents
Fisher Chemical
C/1880/63
3 kg
224.00€
3kg
Description
Description
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR
Spécification
Identifiants chimiques
13477-34-4
238.16
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
CaH10N2O10
149604
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Spécification
132°C
13477-34-4
5 to 7
CaH10N2O10
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
236.15g/mol
45°C
Blanc
Cristallin solide
149604
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
238.16
Récipient de poudre en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.