Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Description
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 132°C |
Point de fusion | 45°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 7 |
Forme physique | Cristallin solide |
Quantité | 3 kg |
Poids de la formule | 236.15g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.