Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10680321
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH10N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 238.16
Numéro MDL 149604
Clé InChI DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Point de fusion 45°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Cristallin solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 236.15g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.