Learn More
Granulés de calcium, mailles de -9, 98,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
46.23€ - 373.86€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.08 |
Numéro MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
Clé InChI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate |
CID PubChem | 5460341 |
ChEBI | CHEBI:29320 |
Nom IUPAC | calcium |
SMILES | [Ca] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041653.18 |
50 g |
46.23€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11328798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041653.30 |
250 g |
120.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11338798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041653.A1 |
1 kg |
373.86€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
5460341 | |
calcium |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
CHEBI:29320 | |
[Ca] |
Spécification
Calcium | |
7440-70-2 | |
1.54g/cm3 | |
Ca | |
unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate | |
[Ca] | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
Odorless | |
Granulaire |
Blanc argenté | |
Silvery-white granules | |
98.8% (Metals basis) | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
5460341 | |
-9 Mesh | |
0 hPa |
Sécurité et traitement
P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H261
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 213-179-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EV8040000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante