Learn More
Granulés de calcium, mailles de -9, 98,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318798
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white granules
Densité 1.54g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 98.8% (Metals basis)
Quantité 50 g
Dimensions de la maille -9 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Forme Granulaire