Learn More
Granulés de calcium, mailles de -9, 98,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11338798
Granulés de calcium, mailles de -9, 98,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338798
1 kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11338798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041653.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-70-2
Formule moléculaire Ca
Poids moléculaire (g/mol) 40.08
Numéro MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clé InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
CID PubChem 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nom IUPAC calcium
SMILES [Ca]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white granules
Plage de pourcentage du dosage 98.8% (Metals basis)
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille -9 Mesh
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0 hPa
Forme Granulaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX08K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number041653.18,041653.A1,041653.30
Numéro de lotX08K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number041653.18,041653.A1,041653.30
Numéro de lotX08K008 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number041653.18,041653.A1,041653.30
Numéro de lotX08K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number041653.18,041653.A1,041653.30
Numéro de lotU26K032 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Catalog Number041653.18,041653.A1,041653.30
Nom du produit
Granulés de calcium, mailles de -9, 98,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >