Learn More
Grenaille de cadmium, 99,9999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Code produit.: 11301129
Grenaille de cadmium, 99,9999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11301129
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11301129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011351.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white shot
Densité 8.65g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.9997% (Metals basis)
Quantité 50 g
Nom IUPAC cadmium(2+) ion
Tension de vapeur 0.00013 hPa
Forme Bille, 1-3 mm (0,04-0,1 po)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA31L15 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number011351.30,011351.A1,011351.18
Numéro de lotF24Z001 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011351.30,011351.A1,011351.18
Numéro de lotA21Q24 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011351.30,011351.A1,011351.18
Numéro de lotH02K40B Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011351.30,011351.A1,011351.18
Numéro de lotH03S023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011351.30,011351.A1,011351.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cadmium shot
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cadmium
Nom du produit
Grenaille de cadmium, 99,9999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >