Learn More
Poudre de cadmium, maille de -200, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11331129
Poudre de cadmium, maille de -200, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331129
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11331129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011353.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium powder
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3179
Quantité 5 g
Nom IUPAC cadmium(2+) ion
Pourcentage de pureté 99.99%
Dimensions de la maille −200 Mesh
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX16J053 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog Number011353.22,011353.14,011353.06
Numéro de lotR18G005 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/05/2022 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22,011353.06
Numéro de lotN18I027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011348.14,011348.36,011348.22,011353.06
Numéro de lotJ18W012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011353.22,011355.03,011353.14,011353.06
Numéro de lotR30D053 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011353.22,011355.03,011353.14,011353.06
Nom du produit
Poudre de cadmium, maille de -200, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >