Learn More
Grenaille de cadmium, 99,9999 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11321129
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11321129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011351.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium
Couleur Blanc argenté
Aspect Silvery-white shot
Quantité 250 g
Tension de vapeur 0.00013 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.9997% (Metals basis)
Forme Bille, 1-3 mm (0,04-0,1 po)
Nom IUPAC cadmium(2+) ion