Learn More
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361988
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361988
100 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Code produit. 11361988
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011891.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cadmium en poudre, 99,5 %, Cd, numéro CAS 7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, composés, cadmium, élémentaire, cadmium et composés, 00bh33gngh, kadmium, kadmium allemand, colloïdal, hsdb 282, 500 g, (base de métaux), CHEBI:22977, blanc-argenté
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compoundsAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium powder
Couleur Blanc argenté
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3179
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP27G030 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Numéro de lotY01H112 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Numéro de lotI05T004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Numéro de lotN04F051 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Numéro de lotH30Q33 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011891.22,011891.36,011891.09
Nom du produit
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >