Learn More
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium powder |
Couleur | Blanc argenté |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3179 |
Quantité | 500 g |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Dimensions de la maille | −325 Mesh |
Forme | Poudre |
Nom du produit
Poudre de cadmium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu