Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité à une porte CS-CLASSIC
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
Marque:  Asecos™ 3055704030565
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 51.00000kg
Code produit. 15746018
  • 678.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
  • Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
  • Construction de portes à double paroi
  • Conforme à la norme TRGC 510
  • Disponible avec des portes à double ou simple battant
  • Conception moderne bicolore
  • Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Surface texturée avec revêtement en poudre
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
Spécification
Fabrication en tôle d’acier galvanisée
Armoire de stockage de sécurité
Revêtement en poudre
520 x 545 x 1105 mm
493 x 486 x 990 mm
Étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac de 22 L, charge maximale : 400 kg
1
2 étagères en tôle d’acier galvanisée de 50 kg ; 1 insert en tôle d’acier galvanisée de 50 kg ; 1 bac en tôle d’acier galvanisée de 22 L
Stockage de substances non inflammables et toxiques
Acier
52,5 kg
Jaune
Ailette
TRGS 510