Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3053104030541
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 751 x 990 mm | |
Fenêtre fixe | |
1105 mm | |
CS.110.081.WDFW | |
3 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
810 mm | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
Armoire pour produits chimiques |
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | |
493 mm | |
520 x 810 x 1105 mm | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
990 mm | |
2 | |
Coulissant | |
90,50 kg | |
751 mm | |
Tôle d'acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement > Hauteur : 1 105,00 mm ; Largeur : 810,00 mm, 3 x étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu