Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité | conforme NF EN 16121/16122 |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 520 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 493 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire pour produits chimiques |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Largeur (métrique) extérieure | Configuration | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15985046
|
asecos™
3053104030534 |
1105 mm | 810 mm | 2 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15905056
|
asecos™
3053104030536 |
1105 mm | 810 mm | 2 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15955056
|
asecos™
3053104030541 |
1105 mm | 810 mm | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15974646
|
asecos™
3049304030498 |
1105 mm | 1055 mm | 2 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994646
|
asecos™
3049304030500 |
1105 mm | 1055 mm | 2 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15964656
|
asecos™
3049304030507 |
1105 mm | 1055 mm | 3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15914856
|
asecos™
3049604030508 |
1950 mm | 1055 mm | 3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15934856
|
asecos™
3049604030510 |
1950 mm | 1055 mm | 3 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15994856
|
asecos™
3049604030516 |
1950 mm | 1055 mm | 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15925166
|
asecos™
3053304030542 |
1950 mm | 810 mm | 3 étagères (tôle d’acier galvanisée), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15945166
|
asecos™
3053304030544 |
1950 mm | 810 mm | 3 x étagères (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier galvanisée) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15985166
|
asecos™
3053304030548 |
1950 mm | 810 mm | 4 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15905176
|
asecos™
3053304030550 |
1950 mm | 810 mm | 6 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
493 mm | |
Armoire pour produits chimiques | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
Revêtu de poudre, texturé |
520 mm | |
Tôle d'acier | |
Fenêtre fixe | |
2 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement