Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3049304030507
Code produit. 15964656
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
conforme NF EN 16121/16122
520 mm
493 x 996 x 990 mm
Fenêtre fixe
1105 mm
CS.110.105.WDFW
3
Revêtu de poudre, texturé
1055 mm
Gris anthracite, Jaune avertissement
Armoire pour produits chimiques
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
493 mm
520 x 1055 x 1105 mm
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
990 mm
2
Coulissant
102,50 kg
996 mm
Tôle d'acier
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 2 portes jaunes d’avertissement > Hauteur : 1 105,00 mm ; Largeur : 1 055,00 mm, 3 x étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)