Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-G avec 1 porte gris clair
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3056004130572
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 486 x 990 mm | |
Fenêtre fixe | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFWR | |
3 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
545 mm | |
Gris anthracite, Gris clair | |
Armoire pour produits chimiques |
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1105 mm | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
990 mm | |
1 | |
Coulissant | |
73,50 kg | |
486 mm | |
Tôle d'acier |