Learn More
3M™ Kit de démarrage turbo à ventilation assistée Versaflo™ à sécurité intrinsèque, TR-819E
Le kit de démarrage turbo à adduction d’air à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est notre kit prêt à l’emploi qui est approuvé pour les exigences de zone 0 et qui peut donc convenir aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont attendues et permanentes dans le cadre d’un fonctionnement normal.
Marque:  3M™ 7100169180
1699.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16358981
  • 3230.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Kit pratique, prêt à l’emploi
  • Homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes souples série S et de coiffes rigides série M Versaflo™
  • Comprend une batterie lithium-ion de capacité standard rechargeable
  • Coiffe non incluse
  • Certification CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lithium-ion
Approuvé CE
Systèmes PAPR
1/carton
Nom du produit
3M™ Kit de démarrage turbo à ventilation assistée Versaflo™ à sécurité intrinsèque, TR-819E > Quantité : 1/boîte