Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC à charnière droite
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque:  asecos™ 3055804130572
Code produit. 15955296
  • 958.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
Description
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
  • Aucune utilisation non autorisée :   porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégré à la poignée de rotation)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
Spécification
conforme NF EN 16121/16122
520 mm
493 x 486 x 990 mm
Ailette, À charnière droite
1105 mm
CS.110.054.R
3
Revêtu de poudre, texturé
545 mm
Gris anthracite, Gris clair
Armoire pour produits chimiques
3 étagères coulissantes (tôle d’acier revêtue de poudre / PP)
493 mm
520 x 545 x 1105 mm
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail
990 mm
1
Coulissant
72,00 kg
486 mm
Tôle d'acier