Learn More
asecos™ Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC
Stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les espaces de travail
Marque: asecos™ 3049504030510
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Description
- Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre texturée
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégrées dans la poignée de rotation)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : ventilation naturelle due aux ouvertures de ventilation au fond de l’armoire, prête à être connectée à un système d’évacuation technique
Spécification
conforme NF EN 16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Ailette | |
1950 mm | |
100 kg Shelves | |
2 | |
Étalon | |
110,00 kg | |
996 mm | |
Tôle d'acier |
3 étagères de charge de 100 kg, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | |
493 mm | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail | |
1835 mm | |
CS.195.105 | |
3 | |
Revêtu de poudre, texturé | |
1055 mm | |
Gris anthracite, Jaune avertissement | |
Armoire pour produits chimiques |