Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4717085
1253.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12929253
  • 1275.00€ / 100 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle qualité.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit moins de 100 unités formant des colonies (UFC) dans 0,1 ml d’inoculum unique
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8739TM*
Organismes pour le contrôle qualité
CQ quantitatif
100 tests/kit
Escherichia coli ATCC™ 8739™
Bacilles à gram-négatif
100 tests/kit
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot247549 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/04/2025 Catalog NumberR4717085
Numéro de lot242653 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog NumberR4717085
Numéro de lot241222 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberR4717085
Numéro de lot237059 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2025 Catalog NumberR4717085
Numéro de lot235184 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog NumberR4717085
Nom du produit
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 8739™ > Escherichia coli ATCC 8739 ; 100 tests/kit
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.