Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex (ACDF)
Offre une résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure, une bonne biocompatibilité et une excellente résistance chimique. La tubulure C-Flex (ACDF) Saint Gobain Performance Plastics™ est transparente avec une faible perméabilité au gaz et une surface lisse.
117.30€ - 278.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP, USDA, GMP |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | C-Flex |
Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15167626
|
Saint Gobain Life Sciences
MFLX06432-50 (EA) |
3.175 mm | 6.4 mm | 35 psi | N/A | ||||
15640755
|
Saint Gobain Life Sciences
374-375-4 |
9,6 mm | 15,9 mm | 23°psi |
269.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15690735
|
Saint Gobain Life Sciences
374-250-3 |
6,4 mm | 11,2 mm | 28°psi |
126.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15600765
|
Saint Gobain Life Sciences
374-500-4 |
12,8 mm | 19 mm | 17°psi |
278.00€
15m |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- C-Flex ADCF est exempt de composants dérivés d’animaux.
- Résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure grâce à une bonne biocompatibilité
- Excellente résistance chimique
- Faible perméabilité aux gaz
- Surface lisse
- Transparent.
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
- Plage de températures : 45 à 135°C (50 à 275°F)
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Tubing | |
Autoclavable | |
50 ft. | |
-45°C | |
Stérile | |
135°C |
USP, USDA, GMP | |
C-Flex | |
15.24 m | |
1 Ea. | |
Transparent |