Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex (ACDF)
Offre une résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure, une bonne biocompatibilité et une excellente résistance chimique. La tubulure C-Flex (ACDF) Saint Gobain Performance Plastics™ est transparente avec une faible perméabilité au gaz et une surface lisse.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 374-250-3
Code produit. 15690735
  • 126.00€ / 15m
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • C-Flex ADCF est exempt de composants dérivés d’animaux.
  • Résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure grâce à une bonne biocompatibilité
  • Excellente résistance chimique
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Surface lisse
  • Transparent.
  • La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
  • Plage de températures : 45 à 135°C (50 à 275°F)
  • Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP, USDA, GMP
0,25 in
C-Flex
11,2 mm
15,24 m
2,4 mm
1 de chaque
Transparent
135°C
Autoclavable
6,4 mm
0,44 in
50 ft.
0.09 in.
-45°C
Stérile
28°psi
Tubing