Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure C-Flex (ACDF)
Offre une résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure, une bonne biocompatibilité et une excellente résistance chimique. La tubulure C-Flex (ACDF) Saint Gobain Performance Plastics™ est transparente avec une faible perméabilité au gaz et une surface lisse.
Marque: Saint Gobain Life Sciences MFLX06432-50 (EA)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- C-Flex ADCF est exempt de composants dérivés d’animaux.
- Résistance exceptionnelle à la traction et à la déchirure grâce à une bonne biocompatibilité
- Excellente résistance chimique
- Faible perméabilité aux gaz
- Surface lisse
- Transparent.
- La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI. La tubulure est fabriquée conformément aux BPF.
- Plage de températures : 45 à 135°C (50 à 275°F)
- Stérilisation : En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
USP, USDA, GMP | |
Autoclavable | |
3.175 mm | |
0,25 in | |
50 ft. | |
0.06 in. | |
-45°C | |
Stérile | |
35 psi |
Tubing | |
0,12 in | |
C-Flex | |
6.4 mm | |
15.24 m | |
1.6 mm | |
1 Ea. | |
Transparent | |
135°C |