Learn More
Fisherbrand™ Tubes en vrac
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24. Convient également à la plupart des autres dispositifs Bead Mill disponibles dans le commerce.
Marque: Fisherbrand™ 15545809
349.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans DNase / RNase
- Plage de traitement : 300μL à 1,8 ml
- Microbilles non incluses
Spécification
Tubes renforcés avec bouchons à vis et joints toriques | |
Blanc/opaque | |
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 | |
Oui |
2 mL | |
Oui | |
500/paquet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30