Learn More
Atago™ Ampoules
Utilisez cette ampoule avec les illuminateurs Atago™ pour réfractomètres Abbe.
Marque:  Atago™ RE-1170
Code produit. 11741579
  • sur devis / 5 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Lampe pour illuminateur
  • 8V
  • 0,15A
  • Disponibles par boîtes de cinq
Spécification
Spécification
Ampoule
Réfractomètres Abbe NAR-1T, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T
Lampe pour illuminateur (8 V, 0,15 A)
5 Paquets
Nom du produit
Atago™ Ampoules > Exigences d’alimentation électrique :8 V, 0,15 A