Learn More
Solution tampon pH 3,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 3 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Water analysis
Taille: 7.3 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
12Minutes
23Secondes
29
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 3,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu